Få mere at vide
Sampling Systems™ Pendelbæger
Artikelnummer. p-200009499 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Uddannet:
Ja
Nej
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
Artikelnummer. 17932042
Brand: Sampling Systems™ 5065C252
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse pendelbægre svinger automatisk til vandret position, hvilket betyder, at dine vandprøver er mindre tilbøjelige til at spilde, når du bruger TeleScoop.
  • Teleskopprøvetagere bruges ofte til at tage overfladeprøver fra floder, tanke og søer
  • Et bredt udvalg af tilbehør er tilgængeligt for at gøre TeleScoop ideel til de fleste applikationer
  • Tilbehør er udskiftelige og klikker simpelthen på plads
Specifications
Produkttype Vaskeskabelon
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja