Få mere at vide
Sampling Systems™ Pendelbæger
Artikelnummer. 17972042 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Uddannet:
Ja
Nej
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Uddannet Materiale
17972042 2 l Nej Polypropylen
17932042 250 ml Ja Polypropylen
17902122 500 ml Nej Polypropylen
17922042 1 l Nej Rustfrit stål
17942042 1 l Nej Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17972042 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5065C2002
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Disse pendelbægre svinger automatisk til vandret position, hvilket betyder, at dine vandprøver er mindre tilbøjelige til at spilde, når du bruger TeleScoop.
  • Teleskopprøvetagere bruges ofte til at tage overfladeprøver fra floder, tanke og søer
  • Et bredt udvalg af tilbehør er tilgængeligt for at gøre TeleScoop ideel til de fleste applikationer
  • Tilbehør er udskiftelige og klikker simpelthen på plads
Tekniske data
Produkttype Vaskeskabelon
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2 l
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej