Få mere at vide
Descrizione
- Teleskopprøvetagere bruges ofte til at tage overfladeprøver fra floder, tanke og søer
- Et bredt udvalg af tilbehør er tilgængeligt for at gøre TeleScoop ideel til de fleste applikationer
- Tilbehør er udskiftelige og klikker simpelthen på plads
Specifica
Specifica
| Produkttype | Vaskeskabelon |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?