missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pendimethalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pendimethalin |
| CAS | 40487-42-1 |
| Molekylær formel | C13 H19 N3 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine, 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(1-ethylpropyl)aniline, 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(1'-ethylpropyl)aniline, AC 92553, Accotab, Activus EC, Acumen, Gogosan, Herbadox, Most Micro, N-(1-Ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine, N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline, OWC, Ornamental Weedgrass Control, Panida, Panida 330EC, Pendimax, Pendimethalin, Pendimethaline, Pendulum, Penoxalin, Penoxaline, Phenoxalin, Prowl, Prowl 3.3, Prowl 400, SWGC, Southern Weed Grass Control, Stomp, Stomp 330, Stomp 330D, Stomp 330E, Stomp 330EC, Benzenamine','N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitro- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(CC)Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3,4-dimethyl-2,6-dinitro-N-pentan-3-ylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.31 |
| Formel vægt | 281.1376 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?