missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pendimethalin, TRC

Artikelnummer. 30427756
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427756 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2219001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pendimethalin
CAS 40487-42-1
Molekylær formel C13 H19 N3 O4
Mængde 1 g
Synonym N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine, 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(1-ethylpropyl)aniline, 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(1'-ethylpropyl)aniline, AC 92553, Accotab, Activus EC, Acumen, Gogosan, Herbadox, Most Micro, N-(1-Ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine, N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline, OWC, Ornamental Weedgrass Control, Panida, Panida 330EC, Pendimax, Pendimethalin, Pendimethaline, Pendulum, Penoxalin, Penoxaline, Phenoxalin, Prowl, Prowl 3.3, Prowl 400, SWGC, Southern Weed Grass Control, Stomp, Stomp 330, Stomp 330D, Stomp 330E, Stomp 330EC, Benzenamine','N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitro-
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3
SMIL CCC(CC)Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3,4-dimethyl-2,6-dinitro-N-pentan-3-ylaniline
Molekylvægt (g/mol) 281.31
Formel vægt 281.1376
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.