Få mere at vide
Pendimethalin metabolite 1 M455H029 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315798
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315798 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315798 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15930200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pendimethalin metabolite 1 M455H029
CAS 73215-11-9
Analyt- eller komponentnavne Pendimethalin metabolite 1 M455H029
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N3 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Benzimidazole, 1-(1-ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-, 1-(1-Ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-1H-benzimidazole
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O2/c1-5-11(6-2)16-8-15-12-7-9(3)10(4)13(14(12)16)17(18)19/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3
SMIL CCC(CC)n1cnc2cc(C)c(C)c(c12)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5,6-dimethyl-7-nitro-1-pentan-3-ylbenzimidazole
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 261.3196
Mængde 1 ml
Formel vægt 261.1477 g/mol