Få mere at vide
Pendimethalin metabolite 1 M455H029 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pendimethalin metabolite 1 M455H029 |
| CAS | 73215-11-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pendimethalin metabolite 1 M455H029 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H19 N3 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole, 1-(1-ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-, 1-(1-Ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O2/c1-5-11(6-2)16-8-15-12-7-9(3)10(4)13(14(12)16)17(18)19/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(CC)n1cnc2cc(C)c(C)c(c12)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |