missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pendimethalin-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pendimethalin D5 |
| CAS | 1219803-39-0 |
| Molekylær formel | C13 2H5 H14 N3 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(2,2,3,4,4-pentadeuteriopentan-3-yl)aniline, Pendimethalin D5 (1-Ethyl(1',1'-D2)propyl(1,2,2-D3)), Pendimethalin D5 (pent-3-yl (2,2,3,4,4)-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3/i5D2,6D2,10D |
| SMIL | [2H]C([2H])(C)C([2H])(Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])C |
| IUPAC navn | 3,4-dimethyl-2,6-dinitro-N-(2,2,3,4,4-pentadeuteriopentan-3-yl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.34 |
| Formel vægt | 286.1689 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?