Få mere at vide
Pendimethalin 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pendimethalin |
| CAS | 40487-42-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pendimethalin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H19 N3 O4 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Pendimethalin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(CC)Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |