Få mere at vide
Pendimethalin 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320249
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320249 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320249 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15930000TO1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pendimethalin
CAS 40487-42-1
Analyt- eller komponentnavne Pendimethalin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H19 N3 O4
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pendimethalin
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3
SMIL CCC(CC)Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3,4-dimethyl-2,6-dinitro-N-pentan-3-ylaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 281.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 281.1376 g/mol