Få mere at vide
Pencycuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pencycuron |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)14-22(18-8-4-5-9-18)19(23)21-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,10-13,18H,4-5,8-9,14H2,(H,21,23) |
| Formel vægt | 328.1342 |