Få mere at vide
Pencycuron 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311306
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311306 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311306 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15920000AL50
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pencycuron
CAS 66063-05-6
Analyt- eller komponentnavne Pencycuron
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H21 Cl N2 O
Koncentration 50 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)14-22(18-8-4-5-9-18)19(23)21-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,10-13,18H,4-5,8-9,14H2,(H,21,23)
SMIL Clc1ccc(CN(C2CCCC2)C(=O)Nc3ccccc3)cc1
IUPAC navn 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-1-cyclopentyl-3-phenylurea
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 328.84
Mængde 1 ml
Formel vægt 328.1342 g/mol