Få mere at vide
Pencycuron 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pencycuron |
| CAS | 66063-05-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pencycuron |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C19 H21 Cl N2 O |
| Koncentration | 50 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)14-22(18-8-4-5-9-18)19(23)21-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,10-13,18H,4-5,8-9,14H2,(H,21,23) |
| SMIL | Clc1ccc(CN(C2CCCC2)C(=O)Nc3ccccc3)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-1-cyclopentyl-3-phenylurea |
| Vis mere |