Få mere at vide
Penconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penconazole |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15Cl2N3/c1-2-3-10(7-18-9-16-8-17-18)12-5-4-11(14)6-13(12)15/h4-6,8-10H,2-3,7H2,1H3 |
| Formel vægt | 283.0643 |