missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Penconazole-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penconazole-d7 |
| CAS | 1628110-84-8 |
| Molekylær formel | C13 D7 H8 Cl2 N3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (±)-Penconazole-d7, CGA 71818-d7, Ofir-d7, Omnex-d7, Topas-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15Cl2N3/c1-2-3-10(7-18-9-16-8-17-18)12-5-4-11(14)6-13(12)15/h4-6,8-10H,2-3,7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 1-[3,3,4,4,5,5,5-heptadeuterio-2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1,2,4-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.23 |
| Formel vægt | 290.1082 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?