Få mere at vide
Penciclovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penciclovir |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18) |
| Formel vægt | 253.1175 |
| Procent renhed | >95% |