Få mere at vide
Penciclovir Monoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penciclovir Monoacetate |
| CAS | 97845-80-2 |
| Molekylær formel | C12H17N5O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | BRL 42222, Mono-O-acetylpenciclovir, Penciclovir Monoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O4/c1-7(19)21-5-8(4-18)2-3-17-6-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h6,8,18H,2-5H2,1H3,(H3,13,15,16,20) |
| SMIL | O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2CCC(CO)COC(C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.29 |
| Formel vægt | 295.1281 |