missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Penciclovir Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penciclovir Diacetate |
| CAS | 97845-72-2 |
| Molekylær formel | C14 H19 N5 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 9-[4-(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]butyl]-2-amino-1,9-dihydro-6H-Purin-6-one, BRL 39913, BRU 39913, Di-O-acetylpenciclovir, Penciclovir diacetate, O,O-Diacetylpenciclovir |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N5O5/c1-8(20)23-5-10(6-24-9(2)21)3-4-19-7-16-11-12(19)17-14(15)18-13(11)22/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H3,15,17,18,22) |
| SMIL | CC(=O)OCC(CCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12)COC(=O)C |
| IUPAC navn | [2-(acetyloxymethyl)-4-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)butyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.33 |
| Formel vægt | 337.1386 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?