missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Penciclovir Diacetate, TRC

Artikelnummer. 30421137
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421137 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP22150510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Penciclovir Diacetate
CAS 97845-72-2
Molekylær formel C14 H19 N5 O5
Mængde 10 mg
Synonym 9-[4-(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]butyl]-2-amino-1,9-dihydro-6H-Purin-6-one, BRL 39913, BRU 39913, Di-O-acetylpenciclovir, Penciclovir diacetate, O,O-Diacetylpenciclovir
InChI formel InChI=1S/C14H19N5O5/c1-8(20)23-5-10(6-24-9(2)21)3-4-19-7-16-11-12(19)17-14(15)18-13(11)22/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H3,15,17,18,22)
SMIL CC(=O)OCC(CCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12)COC(=O)C
IUPAC navn [2-(acetyloxymethyl)-4-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)butyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 337.33
Formel vægt 337.1386
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.