missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Penciclovir-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penciclovir-d4 |
| CAS | 1020719-72-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 2H4 H11 N5 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(CO)CO)C([2H])([2H])n1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[1,1,2,2-tetradeuterio-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.28 |
| Formel vægt | 257.1426 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?