Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Penciclovir
Artikelnummer. 17211286 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17211286 1 g
17221286 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211286 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 468730010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39809-25-1
Molekylær formel C10H15N5O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penciclovir
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. opløsning: 1,7 mg/ml (20°°C).
Smeltepunkt 275,0 °C til 277,0 °C
Formel vægt 253.26
InChI nøgle JNTOCHDNEULJHD-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(CCC(CO)CO)C=N2
IUPAC navn 2-amino-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 253.26