Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Penase frysetørret i hætteglas Oxoid
Artikelnummer. 10527153
Artikelnummer. 10527153
Brand: Thermo Scientific™ Oxoid™ SR0129B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En Bacillus cereus 569/H9 lactamase (EC5.2.6) præsenteret som et frysetørret pulver indeholdende buffersalte. Hvert hætteglas indeholder 3.300 lU aktivitet (1 enhed enzymaktivitet vil hydrolysere 1,0 mol μbenzylpenicillinsyre pr. minut pH 7,0 og ved 25 °C).
Anvendes til inaktivering af modtagelige beta-lacram-antibiotika i præparater, blod- eller vævsprøver.