Få mere at vide
Pen-Strep (10.000 IE/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490425 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490425 100 ml 100ml
17368573 20 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490425 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 091670249
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pen-Strep (10.000 IE/ml, 10 mg/ml) er en dobbelt antibiotisk opløsning, der indeholder 10.000 enheder/ml penicillin og 10.000μ g/ml streptomycin.
  • Antibiotika penicillin og streptomycin bruges til at forhindre bakteriel kontaminering af cellekulturer på grund af deres effektive kombinerede virkning mod gram-positive og gram-negative bakterier.
  • Denne opløsning indeholder 10.000 enheder/ml penicillin og 10.000μ g/ml streptomycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin-Streptomycin
Type Penicillin/Streptomycin
Mængde 100 ml
Synonym 200X Pen-Strep
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.