Få mere at vide
UVP Pen-Ray™ Gaslampe Fyld
Artikelnummer. 12863818
Skift visning
Gaspåfyldning:
Neon
Neon-Mercury
Xenon
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gaspåfyldning Pakningsstørrelse
12863818 Xenon Hver
12853818 Neon-Mercury Hver
12843818 Neon Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12863818 Leverandør UVP Leverandørnr. 90001701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 DKK
    2296.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 228.32 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Tekniske data
Gaspåfyldning Xenon
Spænding 500 V
Bølgelængde 254 nm
Længde (metrisk) 117.3 mm
Materiale Kvarts
Produkttype Pen Ray