Få mere at vide
UVP Pen-Ray™ Gaslampe Fyld
Artikelnummer. 12853818
Skift visning
Gaspåfyldning:
Neon
Neon-Mercury
Xenon
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gaspåfyldning unitSize
12853818 Neon-Mercury Hver
12863818 Xenon Hver
12843818 Neon Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12853818 Leverandør UVP Leverandørnr. 90001601
Tekniske data
Gaspåfyldning Neon-Mercury
Spænding 500 V
Bølgelængde 254 nm
Længde (metrisk) 117.3 mm
Materiale Kvarts
Produkttype Pen Ray