Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PEN (mouse)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18786169
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18786169 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18786169 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6308/1
GPR83 agonist
PEN (mouse) is a endogenous peptide GPR83 agonist. ProSAAS-derived neuropeptide. Activates phospholipase C (PLC)-mediated signaling cascade in mouse hypothalamus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 95%
CAS 1236955-25-1
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Molekylvægt (g/mol) Observed MW: 2317.62