Få mere at vide
Pempidine, MedChemExpress
Beskrivelse
Pempidine is a ganglion-blocking drug, introduced as an oral treatment for hypertension.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pempidine |
| CAS | 79-55-0 |
| Farve | Colorless |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H21N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 2.1 mg/mL (13.52 mM) |
| SMIL | CC1(C)CCCC(C)(C)N1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.28 |
| Show More |