Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Pemetrexed
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000991
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30000991 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30000991 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6185/50
High affinity dihydrofolate reductase inhibitor; also inhibits thymidylate synthase, GARFT and AICART
High affinity dihydrofolate reductase inhibitor (Ki = 7 nM). Also inhibits thymidylate synthase, AICART and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (Ki values are 109 nM, and 3.5 μM and 9.3 μM, respectively). Indirectly activates AMPK. Inhibits proliferation of cancer cell lines in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid
CAS 137281-23-3
Mængde 50 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Molekylær formel C20H21N5O6
Formel vægt 427.41
Fysisk form Solid
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 427.417