missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pemetrexed L-Glutamic Acid Trisodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30418765
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418765 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2195305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pemetrexed L-Glutamic Acid Trisodium Salt
CAS 1265908-59-5
Molekylær formel C25 H25 N6 O9 . 3 Na
Mængde 5 mg
Synonym L-Glutamic acid','N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-γ-glutamyl-','sodium salt (1:3), Pemetrexed L-glutamic acid trisodium salt, (2S)-2-[[(4S)-4-[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]pentanedioic acid trisodium salt, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-γ-glutamyl-L-glutamic acid trisodium salt, Pemetrexed glutamide trisodium salt, [(S)-4-[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzamido]-4-carboxybutanoyl]-L-glutamic acid sodium salt
InChI formel InChI=1S/C25H28N6O9.3Na/c26-25-30-20-19(22(36)31-25)14(11-27-20)6-3-12-1-4-13(5-2-12)21(35)29-16(24(39)40)7-9-17(32)28-15(23(37)38)8-10-18(33)34;;;/h1-2,4-5,11,15-16H,3,6-10H2,(H,28,32)(H,29,35)(H,33,34)(H,37,38)(H,39,40)(H4,26,27,30,31,36);;;/q;3*+1/p-3/t15-,16-;;;/m0.../s1
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)[O-])c[nH]c2N1
IUPAC navn trisodium;(2S)-2-[[(4S)-4-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]-4-carboxylatobutanoyl]amino]pentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 622.47
Formel vægt 622.1376
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.