Få mere at vide
Pemetrexed dinatriumsalt 2,5 hydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15365058 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15365058 1 g 1g
15375058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15365058 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456180010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 357166-30-4
Molekylær formel C20H19N5Na2O6 . 5/2 H2O
Molekylvægt (g/mol) 516.43
MDL nummer MFCD13194950
InChI nøgle NYDXNILOWQXUOF-CETBVFFHNA-L
Synonym pemetrexed disodium hemipenta hydrate
PubChem CID 131673885
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentandisyre; molekylært hydrogen; natrium; pentahydrat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(C(CCC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)=CN2)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pemetrexed disodium salt 2.5 hydrate
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 516.43
Procent renhed 98%