Få mere at vide
Pemetrexet dinatriumheptahydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pemetrexed disodium heptahydrate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1 |
| Formel vægt | 597.187 |