missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pemetrexed disodium hemipenta hydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Pemetrexed disodium hemipenta hydrate is a novel antifolate, the Ki values of the pentaglutamate of LY231514 are 1.3, 7.2, and 65 nM for inhibits thymidylate synthase (TS), dihydrofolate reductase (DHFR), and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT), respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pemetrexed disodium hemipenta hydrate |
| CAS | 357166-30-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24N5Na2O8.5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | LY231514 disodium hemipenta hydrate |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (193.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O[Na])CC[C@@H](C(O[Na])=O)NC(C1=CC=C(CCC2=CNC(N=C(N)N3)=C2C3=O)C=C1)=O.[2.5H2O] |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.41 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?