Få mere at vide
Pemetrexed Dimethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051481
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051481 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051481 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1301.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pemetrexed Dimethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pemetrexed Dimethyl Ester
CAS 155405-81-5
Analyt- eller komponentnavne Pemetrexed Dimethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H25 N5 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, 1,5-dimethyl ester, L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, dimethyl ester (9CI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, L-glutamic acid deriv.
InChI formel InChI=1S/C22H25N5O6/c1-32-16(28)10-9-15(21(31)33-2)25-19(29)13-6-3-12(4-7-13)5-8-14-11-24-18-17(14)20(30)27-22(23)26-18/h3-4,6-7,11,15H,5,8-10H2,1-2H3,(H,25,29)(H4,23,24,26,27,30)/t15-/m0/s1
SMIL COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3NC(=NC(=O)c23)N)cc1)C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 455.4638
Mængde 25 mg
Formel vægt 455.1805 g/mol