Få mere at vide
Pemetrexed Dimethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Pemetrexed Dimethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pemetrexed Dimethyl Ester |
| CAS | 155405-81-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pemetrexed Dimethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H25 N5 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, 1,5-dimethyl ester, L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, dimethyl ester (9CI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, L-glutamic acid deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N5O6/c1-32-16(28)10-9-15(21(31)33-2)25-19(29)13-6-3-12(4-7-13)5-8-14-11-24-18-17(14)20(30)27-22(23)26-18/h3-4,6-7,11,15H,5,8-10H2,1-2H3,(H,25,29)(H4,23,24,26,27,30)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3NC(=NC(=O)c23)N)cc1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate |
| Vis mere |