missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pemetrexed Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pemetrexed Diethyl Ester |
| CAS | 146943-43-3 |
| Molekylær formel | C24H29N5O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Diethyl 2-(4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzamido)pentanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O6/c1-3-34-18(30)12-11-17(23(33)35-4-2)27-21(31)15-8-5-14(6-9-15)7-10-16-13-26-20-19(16)22(32)29-24(25)28-20/h5-6,8-9,13,17H,3-4,7,10-12H2,1-2H3,(H,27,31)(H4,25,26,28,29,32)/t17-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3NC(=NC(=O)c23)N)cc1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 483.52 |
| Formel vægt | 483.2118 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?