Få mere at vide
3M™ PELTOR™ X4-seriens høreværn
Artikelnummer. p-7214256 Shop alle 3M produkter
Model-:
X4A
CSA Z94.2:
Klasse AL
Dielektrisk:
Ja
Stil:
Over-hovedet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13499918
Brand: 3M™ 7000103993
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PELTOR™ X4-seriens høreværn kombinerer høj dæmpning med et slankt, lavt profil og let design. Fås i stilarter med over-hovedet eller hård hat.
  • Let og lille kopprofil med høj dæmpning
  • Højt niveau af beskyttelse uden al bulk
  • Innovativt skum og proprietær høj densitet giver langsom genopretning
  • Lyse gulgrønne farvekopper hjælper arbejdsgivere med at bekræfte, at høreværn bliver båret
  • Fås i elektrisk isolerede modeller (undtagelse er model X4P3E)
  • Kompatibilitet med hårde hatte (undtagelse er model X4A)
Overholdelse
3M™ høreværn skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Chartreuse
ANSI S3.1974 Ja
Pude materiale Skum
CSA Z94.2 Klasse AL
Pude farve Sort
Materiale til pandebånd Tråd
Til brug med (applikation) Montering, rengøring, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, slibning, svejsning
Model- X4A
Par pr pakke 1 hv.
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Produkttype X4-serien
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Stil Over-hovedet
Single Number Rating (SNR) Europe 33 dB