Få mere at vide
3M™ PELTOR™ X4-seriens høreværn
Artikelnummer. 13499918 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
X4A
CSA Z94.2:
Klasse AL
Dielektrisk:
Ja
Stil:
Over-hovedet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- CSA Z94.2 Dielektrisk Stil Pakningsstørrelse
13499918 X4A Klasse AL Ja Over-hovedet Hver
1 options
Artikelnummer. 13499918 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00 DKK
    288.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 237.15 DKK
    45% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
PELTOR™ X4-seriens høreværn kombinerer høj dæmpning med et slankt, lavt profil og let design. Fås i stilarter med over-hovedet eller hård hat.
  • Let og lille kopprofil med høj dæmpning
  • Højt niveau af beskyttelse uden al bulk
  • Innovativt skum og proprietær høj densitet giver langsom genopretning
  • Lyse gulgrønne farvekopper hjælper arbejdsgivere med at bekræfte, at høreværn bliver båret
  • Fås i elektrisk isolerede modeller (undtagelse er model X4P3E)
  • Kompatibilitet med hårde hatte (undtagelse er model X4A)
Overholdelse
3M™ høreværn skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Chartreuse
ANSI S3.1974 Ja
Pude materiale Skum
CSA Z94.2 Klasse AL
Pude farve Sort
Materiale til pandebånd Tråd
Til brug med (applikation) Montering, rengøring, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, slibning, svejsning
Model- X4A
Par pr pakke 1 hv.
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Produkttype X4-serien
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Stil Over-hovedet
Single Number Rating (SNR) Europe 33 dB