Få mere at vide
3M™ PELTOR™ X5-seriens høreværn
Artikelnummer. p-6838003 Shop alle 3M produkter
Model-:
X5A
Dielektrisk:
Ja
Stil:
Over-hovedet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15640236
Brand: 3M™ 7000103995
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PELTOR™ X5-seriens høreværn har en kombination af specielt formuleret skum plus et innovativt spacer- og kopdesign, der gør det ideelt til meget høje støjsituationer.
  • Uovertruffen dæmpning uden behov for dobbelt beskyttelse
  • Tilbydes i stilarter, der er monteret over hovedet eller med en hård hat
  • Design med dobbelt pandebånd hjælper med at reducere varmeopbygning med god pasform og balance
  • Kombinationen af nye teknologier giver mulighed for mere plads inde i ørekoppen for en mere behagelig pasform
  • Ørekoppens drejepunkter vippes for optimal komfort og effektivitet
  • Dielektrisk (kun modeller X5A og X5P5E)
  • Kompatibilitet med sikkerhedshjelme (modeller X5P3E og X5P5E)
Overholdelse
3M™ høreværn skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
ANSI S3.1974 Ja
Pude materiale Skum
CSA Z94.2 Klasse AL
Pude farve Sort
Materiale til pandebånd Tråd
Til brug med (applikation) Kompositbearbejdning, slibning, maskindrift, papirmøller, stenbrud, transport, svejsning
Model- X5A
Par pr pakke 1 hv.
Noise Reduction Rating (NRR) 31 dB
Produkttype X5-serien
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Materiale ABS/TPU, PU-skum og PVC
Stil Over-hovedet