Få mere at vide
3M™ PELTOR™ X5-seriens høreværn
Artikelnummer. 15640236 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
X5A
Dielektrisk:
Ja
Stil:
Over-hovedet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Dielektrisk Stil Pakningsstørrelse
15640236 X5A Ja Over-hovedet Hver
1 options
Artikelnummer. 15640236 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.00 DKK
    327.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 173.59 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
PELTOR™ X5-seriens høreværn har en kombination af specielt formuleret skum plus et innovativt spacer- og kopdesign, der gør det ideelt til meget høje støjsituationer.
  • Uovertruffen dæmpning uden behov for dobbelt beskyttelse
  • Tilbydes i stilarter, der er monteret over hovedet eller med en hård hat
  • Design med dobbelt pandebånd hjælper med at reducere varmeopbygning med god pasform og balance
  • Kombinationen af nye teknologier giver mulighed for mere plads inde i ørekoppen for en mere behagelig pasform
  • Ørekoppens drejepunkter vippes for optimal komfort og effektivitet
  • Dielektrisk (kun modeller X5A og X5P5E)
  • Kompatibilitet med sikkerhedshjelme (modeller X5P3E og X5P5E)
Overholdelse
3M™ høreværn skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
ANSI S3.1974 Ja
Pude materiale Skum
CSA Z94.2 Klasse AL
Pude farve Sort
Materiale til pandebånd Tråd
Til brug med (applikation) Kompositbearbejdning, slibning, maskindrift, papirmøller, stenbrud, transport, svejsning
Model- X5A
Par pr pakke 1 hv.
Noise Reduction Rating (NRR) 31 dB
Produkttype X5-serien
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Materiale ABS/TPU, PU-skum og PVC
Stil Over-hovedet