Få mere at vide
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI niveau afhængig Bluetooth™ Headset
Shop alle 3M produkter
Stil:
Hjelm påsat
Pandebånd
Descripción
- Hjælper med at give høreværn og trådløs kommunikation
- Niveauafhængig for ambient lytning
- Bluetooth-forbindelse for problemfri forbindelse
- Bluetooth MultiPoint til samtidig tilslutning af op til to enheder
- IP68-klassificeret støjreducerende boommikrofon for nem kommunikation mellem brugere; Høj synlighed gul for ekstra sikkerhed
- PLT (push-to-listen) funktion til enkel aktivering af niveauafhængig funktion; Fås som pandebånd eller hjelmbeslag
- SNR 33 dB (SNR 31 dB med hjelm påsat)
- SNR 34 dB (bruges i kombination med HY80 gelringe, 32 dB hvis hjelm er påsat
- Bruger AA-batterier eller genopladelig NiMH-pakke
- 45 timers batterilevetid
Especificaciones
Especificaciones
| Størrelse | Universel |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 31 til 33 dB |
| Engangs | Genanvendelig |
| Metal påviselig | Ja |
| Pandebånd farve | Gul |
| Dielektrisk | Nej |
| Stil | Hjelm påsat |
| Sammenfoldelig | Nej |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido