Få mere at vide
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI niveau afhængig Bluetooth™ Headset
Artikelnummer. 17848139 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Stil:
Hjelm påsat
Pandebånd
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil
17848139 Pandebånd
17838139 Hjelm påsat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17848139 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100196045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6565.00 DKK
    4870.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 1694.89 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI er en række niveauafhængige Bluetooth-headset til effektiv hørebeskyttelse uden at kompromittere kommunikationen.
  • Hjælper med at give høreværn og trådløs kommunikation
  • Niveauafhængig for ambient lytning
  • Bluetooth-forbindelse for problemfri forbindelse
  • Bluetooth MultiPoint til samtidig tilslutning af op til to enheder
  • IP68-klassificeret støjreducerende boommikrofon for nem kommunikation mellem brugere; Høj synlighed gul for ekstra sikkerhed
  • PLT (push-to-listen) funktion til enkel aktivering af niveauafhængig funktion; Fås som pandebånd eller hjelmbeslag
  • SNR 33 dB (SNR 31 dB med hjelm påsat)
  • SNR 34 dB (bruges i kombination med HY80 gelringe, 32 dB hvis hjelm er påsat
  • Bruger AA-batterier eller genopladelig NiMH-pakke
  • 45 timers batterilevetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Noise Reduction Rating (NRR) Ja
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Nej
Stil Pandebånd
Sammenfoldelig Nej
Antal kanaler 31 til 33 dB