Få mere at vide
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX Headset
Artikelnummer. 17731669 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Batteritype:
Lithium-ion
Artikelnummer. Batteritype
17731669 Lithium-ion
1 options
Artikelnummer. 17731669 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100098897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14775.00 DKK
    12191.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 2583.16 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
LiteCom Pro III Headsets er højtydende høreværn med indbygget analog og digital programmerbar to-vejs kommunikationsradio, niveauafhængig funktionalitet til omgivende lytning og Bluetooth™ flerpunktsforbindelse.
  • Høreværn med indbygget, programmerbar analog og digital to-vejs radio
  • Tryk for at lytte hurtig aktivering af niveauafhængig funktion
  • Programmer op til 70 unikke radiokanaler
  • Niveauafhængig teknologi hjælper med at forbedre situationsbevidsthed og kommunikation
  • Lithium-ion genopladeligt batteri
  • Eksternt tilslutningsstik
  • Frekvens: 403/470 MHz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå, sort
Pude farve Sort
Noise Reduction Rating (NRR) 33 dB
Engangs Genanvendelig
Pandebånd farve Sort
Stil Pandebånd
Batteritype Lithium-ion