Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Udskiftningsophæng G2C
Artikelnummer. 15770018 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve: Sort
Artikelnummer.
15770018 Farve: Sort
1 options
Artikelnummer. 15770018 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100002034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 DKK
    1359.51 DKK / Pakke med 20
    Spare 440.49 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
3M™ PELTOR™ Erstatningsophæng G2C er et erstatningspinlock-ophæng med plastiksvedbånd til alle 3M™ Hårde hatte.
  • Erstatningspinlock ophængsholder med plast svedbånd
  • Pinlock-justeringssystem giver enkel og sikker størrelsesjustering til hovedstørrelser fra 54 til 62 cm
  • Kliks nemt på plads, for at give al den komfort og nem justerbarhed af det originale system
  • 3M™ leverer pålidelige hoved- og ansigtsbeskyttelsesprodukter, der opfylder regulerede ydeevne- og sikkerhedskrav
  • Velegnet til brug med alle 3M™ Hårde hatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Størrelse 54 til 62 cm