Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Genopladelig NimH batteripakke ACK053
Artikelnummer. 15730088 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
3M PELTOR WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom Headsets
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15730088 3M PELTOR WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom Headsets Hver
1 options
Artikelnummer. 15730088 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100075338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 DKK
    493.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 230.30 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
3M™ PELTOR™ Genopladelig NimH batteripakke ACK053 designet til brug med 3M™ PELTOR™ WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom headset.
  • Genopladelig NiMH batteripakke, 2500 mAh
  • Til brug med 3M™ PELTOR™ 3M™ PELTOR™ WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom Headsets
  • PELTOR™ FR05 oplader leveres separat
  • 1900mAH
  • Opladningstid 5-6 timer
  • NiMh batteri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Batteripakke
Til brug med (udstyr) 3M PELTOR WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom Headsets