Få mere at vide
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slankt hovedbøjle til hovedtelefoner
Artikelnummer. 15618175 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Slankt Headset Hovedbøjle Øreværn
Artikelnummer.
15618175 Slankt Headset Hovedbøjle Øreværn
1 options
Artikelnummer. 15618175 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100088456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    814.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 300.18 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Hjælper med at beskytte mod skadelig støj, samtidig med at omgivende lyde kan høres på et niveau under 82dB.
  • Indbygget niveauafhængig funktion gør det muligt for bæreren at høre omgivende lyde, såsom samtaler, maskinlyde og advarselssignaler
  • 3,5 mm stereoindgang, der kun kan lyttes til (begrænset til 82dB) til tilslutning til eksterne enheder (f.eks. mobiltelefon, radio, tovejsradio og iPod )
  • Stemmestyret menusystem undgår behovet for at fjerne headsettet for indstillingsændringer
  • Automatisk sluk slukker headsettet efter 4 timers manglende brug for at spare energi
  • Advarsel om lavt batteri
  • For at reducere korrosion forårsaget af sved er elektronik placeret i den ydre del af koppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Produkttype Øreværn med headset pandebånd