Få mere at vide
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset
Artikelnummer. 15648175 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
PELTOR™ ProTac III Headset
PELTOR™ ProTac III Slim Headset
Stil:
Hard Hat
Pandebånd
Noise Reduction Rating (NRR):
19 dB, 21 dB
23 dB
26 dB
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Stil Noise Reduction Rating (NRR) Pakningsstørrelse
15648175 PELTOR™ ProTac III Headset Hard Hat 23 dB Hver
15638175 PELTOR™ ProTac III Headset Pandebånd 26 dB Hver
15628175 PELTOR™ ProTac III Slim Headset Pandebånd 19 dB, 21 dB Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15648175 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100088423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 DKK
    889.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 645.97 DKK
    42% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Headset med niveauafhængig funktion til ambient lytning hjælper dig med at fokusere på dit arbejde og kommunikere med kolleger i støjende omgivelser uden at fjerne høreværnet. Stereo-feedback gør det muligt bedre at bestemme retningen af alarmer, advarselsråb, bagende køretøjer og så videre.
  • Høreværn hjælper med at beskytte mod skadelig støj, samtidig med at omgivende lyde kan høres
  • Indbygget niveauafhængig funktion gør det muligt for bæreren at høre omgivende lyde, såsom samtaler, maskinlyde og advarselssignaler
  • 3,5 mm stereostik til tilslutning til din mobiltelefon eller to-vejs radio for at høre opkaldet lige i øret
  • Automatisk sluk slukker headsettet efter 4 timers manglende brug for at spare energi og en advarsel om lavt batteriniveau informerer dig om, hvornår du skal skifte batterier
  • Stemmestyret menusystem, så du ikke behøver at tage dit headset af
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, hvid
Stil til høreværn Øreværn
Til brug med (applikation) Landbrug
Model- PELTOR™ ProTac III Headset
Noise Reduction Rating (NRR) 23 dB
Produkttype Beskyttende hørekommunikationsheadset
Stil Hard Hat