Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Strømforsyning
Artikelnummer. 15729997 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Lite-Com Pro II IS-batteri
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15729997 Lite-Com Pro II IS-batteri Hver
1 options
Artikelnummer. 15729997 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000108521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00 DKK
    250.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.92 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
3M™ PELTOR™ Strømforsyning er velegnet til brug med 3M™ PELTOR™ ACK053 genopladelig batteripakke.
  • Stikkontakt med stikkontakt USB havn
  • Strømadapter 230 V DC til USB 5 V
  • Kompatibel USB Ladekabel 3M™ PELTOR™ AL2AI eller PELTOR™ FR09 påkrævet
  • Leveres med EU/UK stikadaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Strømforsyning
Til brug med (udstyr) Lite-Com Pro II IS-batteri
Inkluderer USB Opladningsport