Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Optime™ III Øreværn
Artikelnummer. p-7160322 Shop alle 3M produkter
Model-:
H540A-461-GB
H540B-474-GB
H540P3AF-413-SV
H540P3B-413-SV
H540P3E-413-SV
H540P3G-413-SV
H540P3H-413-SV
H540P3K-413-SV
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 6
Artikelnummer. 15739017
Brand: 3M™ 7000039624
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ PELTOR™ Optime™ III Øreværn er et højtydende høreværn, udviklet til brug i ekstremt støjmiljøer som lufthavne, marine maskinrum, kraftværker og trykkerier.
  • Ideelt høreværn mod støj fra ekstremt støjende miljøer som lufthavne, marine maskinrum, kraftværker og trykkerier
  • Dobbelt husteknologi hjælper med at minimere resonanseffekten
  • Stor plads inde i koppen hjælper med at reducere fugt og varmeopbygning
  • Bløde brede puder hjælper med at reducere trykket omkring ørerne og forbedrer komforten og bæreevnen
  • Puder og indlæg, der er lette at udskifte, hjælper med at holde dem hygiejnisk rene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, rød
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 352-3: 2002
Model- H540P3E-413-SV
Noise Reduction Rating (NRR) 34 dB
Produkttype Øreværn
Dielektrisk Nej
Stil Hjelmmonteret