Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Optime™ III Øreværn
Artikelnummer. 15759697 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
H540A-461-GB
H540B-474-GB
H540P3AF-413-SV
H540P3B-413-SV
H540P3E-413-SV
H540P3G-413-SV
H540P3H-413-SV
H540P3K-413-SV
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15759697 H540A-461-GB Pakke med 10
15739017 H540P3E-413-SV Pakke med 20
15709737 H540P3AF-413-SV Pakke med 6
15709927 H540B-474-GB Pakke med 20
15789917 H540P3H-413-SV Pakke med 20
15789947 H540P3B-413-SV Pakke med 20
15799917 H540P3K-413-SV Pakke med 20
15799947 H540P3G-413-SV Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15759697 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000038211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3930.00 DKK
    2444.94 DKK / Pakke med 10
    Spare 1485.06 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
3M™ PELTOR™ Optime™ III Øreværn er et højtydende høreværn, udviklet til brug i ekstremt støjmiljøer som lufthavne, marine maskinrum, kraftværker og trykkerier.
  • Ideelt høreværn mod støj fra ekstremt støjende miljøer som lufthavne, marine maskinrum, kraftværker og trykkerier
  • Dobbelt husteknologi hjælper med at minimere resonanseffekten
  • Stor plads inde i koppen hjælper med at reducere fugt og varmeopbygning
  • Bløde brede puder hjælper med at reducere trykket omkring ørerne og forbedrer komforten og bæreevnen
  • Puder og indlæg, der er lette at udskifte, hjælper med at holde dem hygiejnisk rene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hi-Viz
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 352-3: 2002
Model- H540A-461-GB
Noise Reduction Rating (NRR) 35 dB
Produkttype Øreværn
Dielektrisk Nej
Stil Pandebånd