Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ II Earmuffs
Product Code. 15749697 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Model:
H520A-472-GB
H520F-409-GQ
H520F-460-GB
H520P3A-410-GQ
H520P3AF-410-GQ
H520P3B-410-GQ
H520P3E-410-GQ-01
H520P3E-467-GB
H520P3EA-410-GQ
H520P3F-410-GQ
H520P3G-410-GQ
H520P3H-410-GQ
H520P3H-467-GB
H520P3K-410-GQ
Packungsgröße:
Pack of 10
Pack of 20
Pack of 6
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model Packungsgröße
15749697 H520P3E-467-GB Pack of 10
15710028 H520P3G-410-GQ Pack of 20
15719697 H520A-472-GB Pack of 10
15719917 H520P3A-410-GQ Pack of 20
15729697 H520F-409-GQ Pack of 10
15729917 H520P3B-410-GQ Pack of 20
15739697 H520F-460-GB Pack of 10
15739857 H520P3H-467-GB Pack of 10
15739917 H520P3E-410-GQ-01 Pack of 20
15749917 H520P3EA-410-GQ Pack of 20
15759917 H520P3F-410-GQ Pack of 20
15769917 H520P3H-410-GQ Pack of 20
15779917 H520P3K-410-GQ Pack of 20
15799727 H520P3AF-410-GQ Pack of 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15749697 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000038210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00 DKK
    2175.62 DKK / Pakke med 10
    Spare 1284.38 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ideal for environments with substantial industrial noise or construction machinery, like airports and agricultural work. 3M™ PELTOR™ Optime™ II Earmuffs have been developed for demanding noise-hazard environments.
  • Ideal hearing protection against noise arising from environments with substantial industrial noise or construction machinery, like airports and agricultural work
  • Soft wide cushions helps reduce pressure around the ears and improves comfort and wearability
  • Large space inside cup helps reduce moisture and heat build-up
  • Easy to replace cushions and inserts helps keep them hygienically clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Hi-Viz
Certifications/Compliance CE Approved, EN 352-3: 2002
Model H520P3E-467-GB
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Product Type Ear Muffs
Dielectric No
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.