Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Optime™ II Øreværn
Product Code. 15749697 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Model-:
H520A-472-GB
H520F-409-GQ
H520F-460-GB
H520P3A-410-GQ
H520P3AF-410-GQ
H520P3B-410-GQ
H520P3E-410-GQ-01
H520P3E-467-GB
H520P3EA-410-GQ
H520P3F-410-GQ
H520P3G-410-GQ
H520P3H-410-GQ
H520P3H-467-GB
H520P3K-410-GQ
Unit Size:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 6
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Model- Unit Size
15749697 H520P3E-467-GB Pakke med 10
15710028 H520P3G-410-GQ Pakke med 20
15719697 H520A-472-GB Pakke med 10
15719917 H520P3A-410-GQ Pakke med 20
15729697 H520F-409-GQ Pakke med 10
15729917 H520P3B-410-GQ Pakke med 20
15739697 H520F-460-GB Pakke med 10
15739857 H520P3H-467-GB Pakke med 10
15739917 H520P3E-410-GQ-01 Pakke med 20
15749917 H520P3EA-410-GQ Pakke med 20
15759917 H520P3F-410-GQ Pakke med 20
15769917 H520P3H-410-GQ Pakke med 20
15779917 H520P3K-410-GQ Pakke med 20
15799727 H520P3AF-410-GQ Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 15749697 Supplier 3M™ Supplier No. 7000038210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00 DKK
    2175.62 DKK / Pakke med 10
    Spare 1284.38 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Ideel til miljøer med betydelig industriel støj eller entreprenørmaskiner, såsom lufthavne og landbrugsarbejde. 3M™ PELTOR™ Optime™ II Øreværn er udviklet til krævende støjfarlige miljøer.
  • Ideelt høreværn mod støj fra miljøer med betydelig industriel støj eller entreprenørmaskiner, såsom lufthavne og landbrugsarbejde
  • Bløde brede puder hjælper med at reducere trykket omkring ørerne og forbedrer komforten og bæreevnen
  • Stor plads inde i koppen hjælper med at reducere fugt og varmeopbygning
  • Puder og indlæg, der er lette at udskifte, hjælper med at holde dem hygiejnisk rene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Hi-Viz
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 352-3: 2002
Model- H520P3E-467-GB
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Produkttype Øreværn
Dielektrisk Nej