Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreværn
Artikelnummer. p-7160320 Shop alle 3M produkter
Model-:
H510A-470-GB
H510B-403-GU
H510F-404-GU
H510F-459-GB
H510P3A-405- GU
H510P3A-405-GU
H510P3AF-405-GU
H510P3B-405-GU
H510P3E-405-GU
H510P3E-469-GB
H510P3EA-405-GU
H510P3G-405-GU
H510P3H-405-GU
H510P3K-405-GU
Stil:
Hard Hat
Nakkebånd
Over-hovedet
Over-the-head
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 6
Artikelnummer. 15709697
Brand: 3M™ 7000038206
PELTOR™ Optime™ I-ørekopper er meget lette og giver høj bærekomfort. Ideel til beskyttelse mod støj fra en bred vifte af applikationer på arbejdspladsen og fritidsaktiviteter. Tilbyder alsidig beskyttelse til både kortere og lange opgaver.
  • Lavprofildesign, som minimerer påtrængning
  • Stor plads inde i koppen hjælper med at reducere fugt og varmeopbygning
  • Puder og indlæg, der er nemme at udskifte, hjælper med at holde dem hygiejnisk rene
  • Bløde, brede puder hjælper med at reducere trykket omkring ørerne og forbedre komforten og bæreevnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hi-Viz
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 352-3: 2002
Model- H510P3E-469-GB
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Produkttype Øreværn
Stil Hard Hat