Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreværn
Artikelnummer. 17281806 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
H510A-470-GB
H510B-403-GU
H510F-404-GU
H510F-459-GB
H510P3A-405- GU
H510P3A-405-GU
H510P3AF-405-GU
H510P3B-405-GU
H510P3E-405-GU
H510P3E-469-GB
H510P3EA-405-GU
H510P3G-405-GU
H510P3H-405-GU
H510P3K-405-GU
Stil:
Hard Hat
Hjelm
Nakkebånd
Over hovedet
Over-hovedet
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 6
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Stil Pakningsstørrelse
17281806 H510B-403-GU Nakkebånd -
15709697 H510P3E-469-GB Hard Hat Pakke med 10
15709907 H510P3A-405- GU Hjelm Pakke med 20
15719707 H510P3E-405-GU Hard Hat Pakke med 20
15719857 H510A-470-GB Over-hovedet Hver
15719907 H510P3B-405-GU Hjelm Pakke med 20
15729857 H510F-459-GB Over hovedet Pakke med 10
15729907 H510P3EA-405-GU Hard Hat Pakke med 20
15739907 H510P3G-405-GU Hjelm Pakke med 20
15749907 H510P3H-405-GU Hard Hat Pakke med 20
15759907 H510P3K-405-GU Hjelm Pakke med 20
15769907 H510P3A-405-GU Hjelm Pakke med 20
15789727 H510P3AF-405-GU Hjelm Pakke med 6
15799687 H510F-404-GU Over-hovedet Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 17281806 Supplier 3M™ Supplier No. 7000039618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.00 DKK
    1609.40 DKK / Pakke med 10
    Spare 1045.60 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
PELTOR™ Optime™ I-ørekopper er meget lette og giver høj bærekomfort. Ideel til beskyttelse mod støj fra en bred vifte af applikationer på arbejdspladsen og fritidsaktiviteter. Tilbyder alsidig beskyttelse til både kortere og lange opgaver.
  • Lavprofildesign, som minimerer påtrængning
  • Stor plads inde i koppen hjælper med at reducere fugt og varmeopbygning
  • Puder og indlæg, der er nemme at udskifte, hjælper med at holde dem hygiejnisk rene
  • Bløde, brede puder hjælper med at reducere trykket omkring ørerne og forbedre komforten og bæreevnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Gul
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 352-3: 2002
Model- H510B-403-GU
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Produkttype Øreværn
Stil Nakkebånd