Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreværn
Artikelnummer. 15789727 Shop alle 3M produkter
Model-:
H510A-470-GB
H510B-403-GU
H510F-404-GU
H510F-459-GB
H510P3A-405- GU
H510P3A-405-GU
H510P3AF-405-GU
H510P3B-405-GU
H510P3E-405-GU
H510P3E-469-GB
H510P3EA-405-GU
H510P3G-405-GU
H510P3H-405-GU
H510P3K-405-GU
Stil:
Hard Hat
Nakkebånd
Over-hovedet
Over-the-head
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 6
Artikelnummer. 15789727
Brand: 3M™ 7000043332
PELTOR™ Optime™ I-ørekopper er meget lette og giver høj bærekomfort. Ideel til beskyttelse mod støj fra en bred vifte af applikationer på arbejdspladsen og fritidsaktiviteter. Tilbyder alsidig beskyttelse til både kortere og lange opgaver.
  • Low-profile design which minimizes obtrusiveness
  • Large space inside cup helps reduce moisture and heat build-up
  • Easy-to-replace cushions and inserts helps keep them hygienically clean
  • Soft, wide cushions help reduce pressure around the ears and improve comfort and wearability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Yellow
Certificeringer/compliance CE Approved, EN 352-3: 2002
Model- H510P3AF-405-GU
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Produkttype Ear Muffs
Stil Hard Hat